03-34-0051
Calpeptin
A cell-permeable calpain inhibitor (ID₅₀ = 52 nM for calpain-1; ID₅₀ = 34 nM for calpain-2; ID₅₀ = 138 nM for papain).
Synonyme(s) :
Calpeptin, Benzyloxycarbonylleucyl-norleucinal
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥94% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMF: 5 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCC)C=O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C20H30N2O4/c1-4-5-11-17(13-23)21-19(24)18(12-15(2)3)22-20(25)26-14-16-9-7-6-8-10-16/h6-10,13,15,17-18H,4-5,11-12,14H2,1-3H3,(H,21,24)(H,22,25)/t17-,18-/m0/s1
Clé InChI
PGGUOGKHUUUWAF-ROUUACIJSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Avertissement
Séquence
Notes préparatoires
Autres remarques
Yamazaki, T., et al. 1997. Biochemistry27, 8377.
Klafki, H., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 28655.
Shiba, E., et al. 1996. Anticancer Res. 16, 773.
Pinter, M., et al. 1994. Neurosci. Lett. 170, 91.
Saito, K., and Nixon, R.A. 1993. Neurochem. Res. 18, 231.
Tsujinaka, T., et al. 1988. Biochem. Biophys. Res. Commun.153, 1201.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.