B0560
(−)-Blebbistatin
≥98% (HPLC), solid, cell cycle inhibitor
Synonyme(s) :
1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-4-hydroxypyrrolo[2.3-b]-7-methylquinolin-4-one
About This Item
Produits recommandés
product name
(−)-Blebbistatin, solid, synthetic
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
chloroform: soluble(lit.)
ethyl acetate: soluble(lit.)
methanol: soluble(lit.)
methylene chloride: soluble(lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cc1ccc2N=C3N(CC[C@@]3(O)C(=O)c2c1)c4ccccc4
InChI
1S/C18H16N2O2/c1-12-7-8-15-14(11-12)16(21)18(22)9-10-20(17(18)19-15)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,22H,9-10H2,1H3/t18-/m1/s1
Clé InChI
LZAXPYOBKSJSEX-GOSISDBHSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.