Following reconstitution in DMSO, it is recommended to aliquot and freeze stock solutions at -20°C for up to 1 month. The solution stability at -80°C has not been determined for this product.
203391
(-)-Blebbistatin
≥98% (HPLC), solid, ATPase inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
(-)-Blebbistatin
255,00 $
Disponible pour expédition le28 mars 2025Détails
About This Item
255,00 $
Disponible pour expédition le28 mars 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
(-)-Blebbistatin, The active enantiomer of (±)-Blebbistatin that accounts for the inhibitory activity towards ATPase and myosin II-dependent cellular processes.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Puissance
2 μM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
methanol: 1.5 mg/mL
100% DMSO: 100 mg/mL
90% DMSO: 75 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N2(CC[C@@]3(C2=Nc4c(cc(cc4)C)C3=O)O)c1ccccc1
InChI
1S/C18H16N2O2/c1-12-7-8-15-14(11-12)16(21)18(22)9-10-20(17(18)19-15)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,22H,9-10H2,1H3/t18-/m1/s1
Clé InChI
LZAXPYOBKSJSEX-GOSISDBHSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Shu, S., et al. 2005. Proc. Natl. Acad. Sci. USA102, 1472.
Kovacs, M., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 35557.
Straight, A.F., et al. 2003. Science299, 1743.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
-
Can this be stored in -80 once in 90%DMSO?