Principaux documents
1.07609
Millipore
Riboflavine
for biochemistry
Synonyme(s) :
Riboflavine, Lactoflavine, Vitamin B2
10 G
72,30 $
100 G
249,00 $
72,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
72,30 $
100 G
249,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
Numéro de classement CE :
201-507-1
Nomenclature NACRES :
NA.21
72,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
>10000 mg/kg LD50, oral (rat)
pH
5.5-7.2 (20 °C, 0.07 g/L in H2O)
Pf
290 °C (decomposition)
Solubilité
0.07 g/L
Masse volumique apparente
100 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[n]1(c2n[c]([nH][c](c2nc3c1cc(c(c3)C)C)=O)=O)CC(O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)
Clé InChI
AUNGANRZJHBGPY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for biochemistry
Application
Riboflavine for biochemistry. CAS 83-88-5, pH 5.5 - 7.2 (0.07 g/l, H₂O, 20 °C).
Remarque sur l'analyse
Assay (spectrophotometrically; calc. on dried substance)98.0 - 102.0 %Identity (IR-spectrum)conformsSpec. rotation [α²0/D (5 g/l, sodium hydroxide (0.05 mol/l), calc. on dried substance, Ph Eur)-135 - -115 °Lumiflavine (HPLC)conformsLoss on Drying (105 °C)≤ 1.5 %
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable