Principaux documents
555682
Millipore
Riboflavin
A water soluble vitamin involved in the synthesis of flavin mononucleotide (FMN) and flavin adenine dinucleotide (FAD). Provides protection against oxidative damage.
Synonyme(s) :
Riboflavin, Vitamin B₂
10 G
59,50 $
59,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
59,50 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H20N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
Nomenclature NACRES :
NA.25
59,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 8200
Essai
99.0-101.0% (UV)
Forme
solid
Activité optique
[α]/D -135.0 to -155.0°, c = 0.5% in 0.05 M NaOH (dry basis)
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Impuretés
Lumiflavine, complies
Couleur
yellow-orange
Solubilité
water: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[n]1(c2n[c]([nH][c](c2nc3c1cc(c(c3)C)C)=O)=O)CC(O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)
Clé InChI
AUNGANRZJHBGPY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A water soluble vitamin involved in the synthesis of flavin mononucleotide (FMN) and flavin adenine dinucleotide (FAD). Provides protection against oxidative damage.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Kumar, C.K., et al. 1998. Am. J. Physiol.274, F104.
Christensen, H.N. 1993. Nutr. Rev. 51, 149.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable