T-084
2,5-Dimethoxy-4-(n)-propylthiophenethylamine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (9:1) (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
(Snap-N-Spike®)
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (9:1) (as free base)
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NCCC1=C(OC)C=C(SCCC)C(OC)=C1.Cl
InChI
1S/C13H21NO2S.ClH/c1-4-7-17-13-9-11(15-2)10(5-6-14)8-12(13)16-3;/h8-9H,4-7,14H2,1-3H3;1H
Clé InChI
AHZKNSBEESCMGM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F
Point d'éclair (°C)
2.0 °C