292737
Cetyltrimethylammonium chloride solution
25 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
Hexadecyltrimethylammonium chloride solution
About This Item
Produits recommandés
Concentration
25 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.3778
Densité
0.968 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
WOWHHFRSBJGXCM-UHFFFAOYSA-M
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter