Principaux documents
S-033
Supelco
JWH-018 5-Pentanoic acid metabolite solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
JWH-018 5-Pentanoic acid
1 ML
455,00 $
455,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
455,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H21NO3
Poids moléculaire :
371.43
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
455,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(C1=CC=CC2=C1C=CC=C2)C3=CN(CCCCC(O)=O)C4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C24H21NO3/c26-23(27)14-5-6-15-25-16-21(19-11-3-4-13-22(19)25)24(28)20-12-7-9-17-8-1-2-10-18(17)20/h1-4,7-13,16H,5-6,14-15H2,(H,26,27)
Clé InChI
BYIVGHIYNFQIJX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A secondary urinary metabolite of JWH-018, a synthetic cannabinoid found in many blends of the herbal mixture Spice also known as K2, Genie, or Demon. Our certified Spice cannabinoid solution standards are DEA-exempt allowing laboratories to order these standards without DEA paperwork.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup