Principaux documents
S-078
Supelco
UR-144 5-Pentanoic acid metabolite solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
1 ML
222,00 $
222,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
222,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H27NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.44
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
222,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
(Snap-N-Spike®)
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Description générale
A primary urinary metabolite of UR-144, a synthetic cannabinoid found in many blends of the herbal mixture Spice also known as K2, Genie, or Demon. For controlled synthetic cannabinoids Cerilliant offers DEA-exempt certified solutions, allowing laboratories to order these standards without DEA paperwork.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup