S-062
UR-144 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
163,00 $
About This Item
163,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
(Snap-N-Spike®)
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(C1=CN(CCCCC)C2=C1C=CC=C2)C3C(C)(C)C3(C)C
InChI
1S/C21H29NO/c1-6-7-10-13-22-14-16(15-11-8-9-12-17(15)22)18(23)19-20(2,3)21(19,4)5/h8-9,11-12,14,19H,6-7,10,13H2,1-5H3
Clé InChI
NBMMIBNZVQFQEO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C