Principaux documents
S-085
Supelco
AB-PINACA 5-Pentanoic acid metabolite
100 μg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
1 ML
283,00 $
283,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
283,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H24N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.41
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
283,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Description générale
AB-PINACA 5-Pentanoic acid metabolite is a major urinary metabolite of the synthetic cannabinoid AB-PINACA. Over the past couple of years, clusters of cases of severe toxic effects and deaths related to AB-PINACA use have increased in the United States. This certified reference solution is suitable for use in synthetic cannabinoid testing methods by LC/MS or GC/MS for applications in clinical toxicology, urine drug testing, and forensic analysis.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup