S-039
JWH-018 4-Hydroxypentyl metabolite-D5 (indole-D5) solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
JWH-018 4-Hydroxypentyl metabolite-d5 (indole-d5)
359,00 $
About This Item
359,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland)
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[n]1(c2c(c(c1[2H])C(=O)c3c4c(ccc3)cccc4)c(c(c(c2[2H])[2H])[2H])[2H])CCCC(O)C
InChI
1S/C24H23NO2/c1-17(26)8-7-15-25-16-22(20-12-4-5-14-23(20)25)24(27)21-13-6-10-18-9-2-3-11-19(18)21/h2-6,9-14,16-17,26H,7-8,15H2,1H3/i4D,5D,12D,14D,16D
Clé InChI
LLFBQQHYZJTRAS-NXZSVEOISA-N
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup