P-044
Promethazine hydrochloride
vial of 25 mg, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
10-[2-(Dimethylamino)propyl]phenothiazine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
solid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
vial of 25 mg
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cl[H].CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)N(C)C
InChI
1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H
Clé InChI
XXPDBLUZJRXNNZ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HRH1(3269)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable