860599P
Avanti
C18:1 Ceramide-1-Phosphate (d18:1/18:1(9Z))
Avanti Research™ - A Croda Brand 860599P, powder
Synonyme(s) :
N-oleoyl-ceramide-1-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860599P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860599P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COP([O-])(O)=O.[NH4+]
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques