860533P
Avanti
C16 Ceramide-1-Phosphate (d18:1/16:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860533P, powder
Synonyme(s) :
N-palmitoyl-ceramide-1-phosphate (ammonium salt)
283,25 $
About This Item
283,25 $
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860533P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860533P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(O)=O.[NH4+]
InChI
1S/C34H68NO6P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-33(36)32(31-41-42(38,39)40)35-34(37)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h27,29,32-33,36H,3-26,28,30-31H2,1-2H3,(H,35,37)(H2,38,39,40);1H3/b29-27+;/t32-,33+;/m0./s1
Clé InChI
RCRVTEZMCBPWGN-YWBCJBABSA-N
Description générale
Application
Conditionnement