Principaux documents
860575P
Avanti
C8 L-threo-Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/8:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860575P, powder
Synonyme(s) :
D-lactosyl-β1-1′-N-octanoyl-L-threo-sphingosine
1 MG
263,00 $
263,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
263,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C38H71NO13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
749.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
263,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860575P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 860575P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@](O)([H])[C@@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
Clé InChI
JUCWRRXMPGRQOG-CKTHHAJGSA-N
Description générale
C8 L-threo-Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/8:0) is a synthetic glycosphingolipid (GSL) with nonnatural stereochemistry.
Application
C8 L-threo-Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/8:0) may be used to disrupt brain-derived neurotropic factor (BDNF)-induced integrin clustering.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
C8 L-threo-Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/8:0) is a caveolar uptake inhibitor, which blocks SV40 virus infection. It also prevents E1-integrin activation and downstream signaling.[1] C8 L-threo-Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/8:0) can deter the aggregation of lipids and proteins into glycosphingolipids (GSLs) and cholesterol-enriched microdomains (rafts) at the plasma membrane (PM).
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860575P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Bidirectional remodeling of beta1-integrin adhesions during chemotropic regulation of nerve growth
Carlstrom LP, et al.
BMC biology, 9(1), 82-82 (2011)