860639P
Avanti
Lyso SM-d7
Avanti Research™ - A Croda Brand 860639P, powder
Synonyme(s) :
sphingosylphosphorylcholine-d7
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860639P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860639P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860639P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])(N)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available