860659P
Avanti
sphingosine-1-phosphate-d7
Avanti Research™ - A Croda Brand 860659P, powder
Synonyme(s) :
D-erythro-sphingosine-d7-1-phosphate
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860659P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860659P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]([C@]([NH3+])([H])COP([O-])(O)=O)(O)/C=C/CCCCCCCCCCC(C(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H]
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available