Documents
860343P
Avanti
14:0 PC-d13
Avanti Research - A Croda Brand 860343P, powder
Synonyme(s) :
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4-N,N,N-trimethyl-d9
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C36H59NO8PD13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
691.01
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (860343P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 860343P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O
Description générale
14:0 PC-d13 is a deuterated phosphocholine (PC) in which 13 protons of dimyristoyl are replaced by deuterium.
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860343P-10mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Journal of materials chemistry. B (2012)