855676P
Avanti
17:0 Lyso PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-heptadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(17:0/0:0)
283,25 $
About This Item
283,25 $
Produits recommandés
Description
1-heptadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
Essai
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 200 mg (855676P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (855676P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C25H52NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25(28)31-22-24(27)23-33-34(29,30)32-21-20-26(2,3)4/h24,27H,5-23H2,1-4H3/t24-/m1/s1
Clé InChI
SRRQPVVYXBTRQK-XMMPIXPASA-N
Application
- Serum lipids profiling perturbances in patients with ischemic heart disease and ischemic cardiomyopathy.: This study examines alterations in serum lipid profiles among patients with ischemic conditions, potentially highlighting roles of specific lipid molecules like 17:0 Lyso PC in the pathology of these diseases (Yang et al., 2020).
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable