852472C
Avanti
C18(Plasm)-22:6 PC
1-(1Z-octadecenyl)-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonyme(s) :
1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; GPCho(18:0p/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mL (852472C-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 852472C
Concentration
1 mg/mL (852472C-5mg)
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3