860320P
Avanti
16:0-18:1 PC-d82
Avanti Research™ - A Croda Brand 860320P, powder
Synonyme(s) :
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-d82
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860320P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860320P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860320P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OC([2H])(C([N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])[2H])(OC([C@]([2H])(OC(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C(/C([2H])=C([2H])\C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available