860399C
Avanti
16:0-d31-18:1 PC
1-palmitoyl-d31-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonyme(s) :
110918
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (860399C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (860399C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (860399C-100mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860399C
Concentration
10 mg/mL (860399C-10mg)
10 mg/mL (860399C-25mg)
25 mg/mL (860399C-100mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1/i2D3,7D2,9D2,11D2,13D2,15D2,17D2,19D2,22D2,24D2,26D2,28D2,30D2,32D2,34D2
Clé InChI
WTJKGGKOPKCXLL-KHCKXXADSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash