850385P
Avanti
18:2 (Cis) PC (DLPC)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
316,21 $
About This Item
316,21 $
Produits recommandés
Description
1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 2 × 100 mg (850385P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850385P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O
InChI
1S/C44H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h14-17,20-23,42H,6-13,18-19,24-41H2,1-5H3/b16-14-,17-15-,22-20-,23-21-/t42-/m1/s1
Clé InChI
FVXDQWZBHIXIEJ-LNDKUQBDSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable