857134P
Avanti
18:1 Hemi BMP (S,R)
sn-(3-oleoyl-2-hydroxy)-glycerol-1-phospho-sn-3′-(1′,2′-dioleoyl)-glycerol (ammonium salt), powder
Synonyme(s) :
110734
447,02 $
About This Item
447,02 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (857134P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 857134P
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP(OC[C@@]([H])(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([O-])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C60H111O11P.H3N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-58(62)67-52-56(61)53-69-72(65,66)70-55-57(71-60(64)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)54-68-59(63)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2;/h25-30,56-57,61H,4-24,31-55
Clé InChI
NDPGKKOTJXOGBR-FZUAMYCASA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3