45721
Chlorflurenol
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2-Chloro-9-hydroxyflurene-9-carboxylic acid
176,00 $
About This Item
176,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
OC(=O)C1(O)c2ccccc2-c3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C14H9ClO3/c15-8-5-6-10-9-3-1-2-4-11(9)14(18,13(16)17)12(10)7-8/h1-7,18H,(H,16,17)
Clé InChI
SVOAUHHKPGKPQK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable