Principaux documents
CHAPS-RO
Roche
CHAPS
98% (from N), suitable for dialysis, solubility: >50% (Aqueous solutions)
Synonyme(s) :
CHAPS, 3-[(3-cholamidopropyl)diméthyl-ammonio]-1-propane sulfonate, 3-[(3-cholamidopropyl)diméthyl-ammonio]-1-propane sulfonate, zwittérionique, Cholamidopropyl-diméthyl-ammonio]-1-propane sulfonate, 3-3-, zwittérionique, cholamidopropyl-diméthyl-ammonio]-1-propane sulfonate, 3-3-, 3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propanesulfonate
10 G
345,00 $
50 G
1 590,00 $
345,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 G
345,00 $
50 G
1 590,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H58N2O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
614.88
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
345,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
zwitterionic
Essai
98% (from N)
Forme
crystals
Poids mol.
micellar avg mol wt 6150
614.88 g/mol (anhydrous basis)
Conditionnement
pkg of 10 g (10810118001)
pkg of 50 g (10810126001)
Fabricant/nom de marque
Roche
Nombre d'agrégation
10
Technique(s)
dialysis: suitable
CMC
4 mM
6 mM (20-25°C)
Température de transition
cloud point >100 °C
Solubilité
>50% (Aqueous solutions)
Absorption
<0.06% at 278 nm in water at 1 % (w/v) (Ease of removal*: ++
Note:
* Arbitrary scale ranges from ++ to −)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41)/t21-,22?,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
Clé InChI
UMCMPZBLKLEWAF-RFCNGIAKSA-N
Description générale
3-[(3-cholamidopropyl)diméthyl-ammonio]-1-propane sulfonate
Application
Le CHAPS est un détergent zwitterionique non dénaturant pour le traitement biochimique des membranes.
Il permet de solubiliser les protéines membranaires et de rompre les interactions protéine-protéine. Le CHAPS est facilement éliminé des échantillons par dialyse grâce à son faible poids moléculaire micellaire (6,150) et sa concentration micellaire critique élevée (6 à 10 mM). Il convient également à la solubilisation des protéines pour la focalisation isoélectrique et l'électrophorèse bidimensionnelle. Le CHAPS est couramment utilisé pour la focalisation isoélectrique non dénaturante (sans urée). Il a été démontré qu'il permettait une excellente résolution de certaines préparations subcellulaires et de protéines végétales. Les concentrations classiques sur gel pour la focalisation isoélectrique sont comprises entre 2 et 4 % (p/v).
Solubilisation des protéines membranaires. Combine les propriétés des détergents de type sulfobétaïne et de type acide biliaire.
Forme physique
Cristaux
Notes préparatoires
Concentration de travail : PAGE : 6,5 à 13 mM
Conditions de stockage (solution de travail) : Ne pas conserver sous forme de solution, car une précipitation peut se produire.
Autres remarques
Pour la recherche en sciences de la vie uniquement. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Mohd Amir F Abdullah et al.
BMC biochemistry, 7, 16-16 (2006-05-24)
Aminopeptidase N (APN) type proteins isolated from several species of lepidopteran insects have been implicated as Bacillus thuringiensis (Bt) toxin-binding proteins (receptors) for Cry toxins. We examined brush border membrane vesicle (BBMV) proteins from the mosquito Anopheles quadrimaculatus to determine