256455-M
Big CHAP, Deoxy
A non-ionic detergent analog of CHAPS and CHAPSO. Has reduced electrostatic interactions that do not interfere in anion exchange chromatography on DEAE-cellulose. Aggregation number: 8-16.
Synonyme(s) :
Big CHAP, Deoxy, N,N- bis-(3-D-Gluconamidopropyl)deoxycholamide
694,00 $
About This Item
694,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Nombre d'agrégation
8 - 16
Couleur
white
CMC
1.1 - 1.4 mM
Solubilité
water: 5%
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES
N(CCCNC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)(CCCNC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C[C@@H](CC4)O)CC3)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C42H75N3O15/c1-22(26-9-10-27-25-8-7-23-18-24(48)12-13-41(23,2)28(25)19-31(51)42(26,27)3)6-11-32(52)45(16-4-14-43-39(59)37(57)35(55)33(53)29(49)20-46)17-5-15-44-40(60)38(58)36(56)34(54)30(50)21-47/h22-31,33-38,46-51,53-58H,4-21H2,1-3H3,(H,43,59)(H,44,60
Clé InChI
OJSUWTDDXLCUFR-HGZMBBKESA-N
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable