3050-OP
CHAPS
OmniPur® Grade
Synonyme(s) :
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propanesulfonate
480,00 $
About This Item
480,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
CHAPS, OmniPur® Grade, Zwitterionic detergent
Niveau de qualité
Forme
crystalline powder
Poids mol.
micellar avg mol wt 6150
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Nombre d'agrégation
10
Couleur
white
CMC
6 mM (20-25°C)
Température de transition
cloud point >100 °C
Activité étrangère
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES
C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41)/t21-,22?,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
Clé InChI
UMCMPZBLKLEWAF-RFCNGIAKSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Suitable for Molecular Biology
Conductivity (10%, water): ≤50 µmho
DNase: None detected
Protease: None detected
Purity (TLC): Single spot
RNase: None detected
Solubility: 20% in water, passes test
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Application
Il permet de solubiliser les protéines membranaires et de rompre les interactions protéine-protéine. Le CHAPS est facilement éliminé des échantillons par dialyse grâce à son faible poids moléculaire micellaire (6,150) et sa concentration micellaire critique élevée (6 à 10 mM). Il convient également à la solubilisation des protéines pour la focalisation isoélectrique et l'électrophorèse bidimensionnelle. Le CHAPS est couramment utilisé pour la focalisation isoélectrique non dénaturante (sans urée). Il a été démontré qu'il permettait une excellente résolution de certaines préparations subcellulaires et de protéines végétales. Les concentrations classiques sur gel pour la focalisation isoélectrique sont comprises entre 2 et 4 % (p/v).
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable