850408C
Avanti
4ME 16:0 PS
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
Synonyme(s) :
1,2-di-(3,7,11,15-tetramethylhexadecanoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); PS(16:0(3me,7me,11me,15me)/16:0(3me,7me,11me,15me))
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (850408C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (850408C-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850408C
Concentration
10 mg/mL (850408C-10mg)
10 mg/mL (850408C-25mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O)COC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O.[Na+]
Catégories apparentées
Application
- in the preparation of planar lipid bilayers
- as an internal standard in mass spectrometry for lipidomic analyses
- in the preparation of black lipid membranes
- as a substrate for phaiodactylipin enzyme
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3