850156P
Avanti
18:1 PI(3,4,5)P3
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′,4′,5′-trisphosphate) (ammonium salt), powder
Synonyme(s) :
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-[phosphoinositol-3,4,5-trisphosphate] (ammonium salt); PIP3[3′,4′,5′](18:1(9Z)/18:1(9Z))
177,16 $
About This Item
177,16 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850156P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850156P-500ug))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850156P
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H]1O)([O-])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Clé InChI
CTYBALUTLRWYAN-CJXCTDJBSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available