850385C
Avanti
18:2 (Cis) PC (DLPC)
1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonyme(s) :
1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (850385C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850385C-200mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850385C
Concentration
10 mg/mL (850385C-25mg)
25 mg/mL (850385C-200mg)
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C44H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h14-17,20-23,42H,6-13,18-19,24-41H2,1-5H3/b16-14-,17-15-,22-20-,23-21-/t42-/m1/s1
Clé InChI
FVXDQWZBHIXIEJ-LNDKUQBDSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3