840032P
Avanti
Brain PS
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
L-α-phosphatidylserine (Brain, Porcine) (sodium salt)
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (840032P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (840032P-100mg)
pkg of 5 × 100 mg (840032P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840032P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H80NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h18,20,38-39H,3-17,19,21-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/b20-18-;/t38-,39+;/m1./s1
Clé InChI
ALPKKMIPHGSQRX-NJZWBUMZSA-M
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3