850356C
Avanti
4ME 16:0 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-di-(3,7,11,15-tetramethylhexadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(16:0(3me,7me,11me,15me)/16:0(3me,7me,11me,15me))
About This Item
Produits recommandés
Description
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Pureté
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (850356C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (850356C-500mg)
pkg of 2 × 4 mL (850356C-200mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentration
10 mg/mL (850356C-25mg)
25 mg/mL (850356C-200mg)
25 mg/mL (850356C-500mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
- to study its phase behaviour and its interactions with the representative antimicrobial peptide PGLa from Xenopus laevis (peptidyl-glycylleucine-carboxyamide
- to improve the mechanical stability of planar lipid bilayer membrane
- to prepare giant unilamellar vesicles (GUVs)
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable