1535766
USP
Phosphatidylethanolamine (Soy)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Phosphatidylethanolamines, soya, Cephalin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
phosphatidylethanolamine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C39H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17-18,37H,3-10,12,14-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b13-11-,18-17-/t37-/m1/s1
Clé InChI
HBZNVZIRJWODIB-NHCUFCNUSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable