840504P
Avanti
18:0-18:2 PG
1-stearoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), powder
Synonyme(s) :
1-octadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(18:0/18:2(9Z,12Z))
791,00 $
About This Item
791,00 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (840504P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 840504P
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H79O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h12,14,18,20,39-40,43-44H,3-11,13,15-17,19,21-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/b14-12-,20-18-;/t39?,40-;/m1./s1
Clé InChI
KWVREKCBBPBIRH-UOGOKQQCSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement