840465P
Avanti
18:0 PG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); DSPG; PG(18:0/18:0); 110649
123,60 $
About This Item
123,60 $
Produits recommandés
Description
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt)
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g (840465P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (840465P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840465P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C42H83O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h39-40,43-44H,3-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/t39?,40-;/m1./s1
Clé InChI
YNQYZBDRJZVSJE-QTOMIGAPSA-M
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable