830855P
Avanti
16:0 PA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); DPPA; PA(16:0/16:0); 110614
About This Item
Produits recommandés
Description
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 200 mg (830855P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (830855P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (830855P-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C35H69O8P.2Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(36)41-31-33(32-42-44(38,39)40)43-35(37)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;;/h33H,3-32H2,1-2H3,(H2,38,39,40);;/q;2*+1/p-2/t33-;;/m1../s1
Clé InChI
NFRFUGBXJTXTMZ-QYKZUBHNSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable