Principaux documents
P1185
Sigma-Aldrich
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine sodium salt
≥99% (TLC)
Synonyme(s) :
L-α-Phosphatidyl-L-serine, dipalmitoyl sodium salt
50 MG
501,00 $
501,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
501,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C38H73NO10PNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
757.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
501,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99% (TLC)
Forme
powder
Groupe fonctionnel
phospholipid
Type de lipide
phosphoglycerides
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OC[C@H](N)C([O-])=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C38H74NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(40)46-31-34(32-47-50(44,45)48-33-35(39)38(42)43)49-37(41)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h34-35H,3-33,39H2,1-2H3,(H,42,43)(H,44,45);/q;+1/p-1/t34-,35+;/m1./s1
Clé InChI
GTLXLANTBWYXGW-CEGNZRHUSA-M
Catégories apparentées
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
S Mitra et al.
European biophysics journal : EBJ, 48(2), 119-129 (2018-11-27)
The large number of potential applications of ionic liquids (ILs) requires an understanding of their environmental impacts including their adverse effects on microorganisms living in soil and water. The molecular mechanism of toxic activities of these liquids is yet to
Éder Dos Santos Souza et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(6), 1431-1439 (2020-01-09)
Triatominae are hematophagous insects involved in the transmission of Chagas disease. Among the 19 genera of the subfamily, those with the highest epidemiological importance regarding the dissemination of Trypanosoma cruzi are Panstrongylus, Rhodnius, and Triatoma. Of these three genera, Rhodnius
Cosima D Calvano et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 49(9), 831-839 (2014-09-18)
In foodstuffs, one of the main factors inducing modifications in phospholipids (PLs) structure is the heat treatment. Among PLs, only phosphatidylethanolamines and phosphatidylserines, due to their free amino group, can be involved in Maillard reaction and can form adducts with