Principaux documents
810389P
Avanti
Cholyl-L-Lysine Fluorescein disodium salt
>99% (TLC), Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Cholyl-Lys-Fluorescein
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C51H61N3Na2O12
Poids moléculaire :
954.02
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg ((810389P-1MG))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
fluorescent lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(N[C@H](C([O-])=O)CCCCNC(NC5=CC=C(C6=C(C=C7)C(OC8=CC=C(O)C=C86)=CC7=O)C=C5C([O-])=O)=O)=O.[Na+].[Na+]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810389P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable