Based on the following study, which involved ROS analysis of cells seeded in 6-well plates, it may be possible to use 96-well plates: https://doi.org/10.1016/j.lfs.2018.08.056
21884
5(6)-Carboxy-2′,7′-dichlorofluorescein diacetate
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥85% (HPCE)
Synonyme(s) :
5&6DH-DA, CDFDA, Carboxy-DCFDA
288,00 $
About This Item
288,00 $
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥85% (HPCE)
Pf
210 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
methanol: soluble
Fluorescence
λex 470 nm; λem 529 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)Oc1cc2Oc3cc(OC(C)=O)c(Cl)cc3C4(OC(=O)c5cc(ccc45)C(O)=O)c2cc1Cl.CC(=O)Oc6cc7Oc8cc(OC(C)=O)c(Cl)cc8C9(OC(=O)c%10ccc(cc9%10)C(O)=O)c7cc6Cl
InChI
1S/2C25H14Cl2O9/c1-10(28)33-21-8-19-15(6-17(21)26)25(14-4-3-12(23(30)31)5-13(14)24(32)36-25)16-7-18(27)22(34-11(2)29)9-20(16)35-19;1-10(28)33-21-8-19-15(6-17(21)26)25(14-5-12(23(30)31)3-4-13(14)24(32)36-25)16-7-18(27)22(34-11(2)29)9-20(16)35-19/h2*3-9H,1-2H3,(H,30,31)
Clé InChI
LZMPJBOMBCYYMP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
O produto 21884-100MG pode ser utilizado para medir ROS em leitores de microplacas de 96 poços?