Principaux documents
800855P
Avanti
1,3-18:0 D5 DG
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonyme(s) :
1,3-Dioctadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycerol-d5
1 MG
564,00 $
564,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
564,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C39H71D5O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
630.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.12
564,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (800855P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C(C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)(O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H76O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,40H,3-36H2,1-2H3/i35D2,36D2,37D
Clé InChI
IZHVBANLECCAGF-RYBIQIASSA-N
Application
1,3-18:0 D5 DG has been used for the preparation of liposomes.[1] It has also been used as an internal standard for lipid extraction.[2]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (800855P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lipidomics analysis of behavioral variant frontotemporal dementia: a scope for biomarker development
Kim W, et al.
Frontiers in Neurology, 9(3), 104-104 (2018)
The exchangeable apolipoprotein Nplp2 sustains lipid flow and heat acclimation in Drosophila
Rommelaere S, et al.
Cell Reports, 27(3), 886-899 (2019)