Principaux documents
800850P
Avanti
1,3-14:0 D5 DG
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonyme(s) :
1,3-Ditetradecanoyl glycerol (d5)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H55D5O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
517.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (800850P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
1,3-14:0 D5 DG is a glycerol derivative wherein all CH2 and CH protons of glycerol are replaced by deuterium isotope.
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (800850P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable