791647C
Avanti
15:0-18:1-d7 DG
Avanti Research™ - A Croda Brand 791647C
Synonyme(s) :
1-pentadecanoyl-2-oleyol(d7)-sn-glycerol
357,41 $
About This Item
357,41 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (791647C-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 791647C
Concentration
1 mg/mL (791647C-1mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
- as an internal standard to spike skeletal muscle samples for liquid chromatography-mass spectroscopy (LC-MS) analysis[3]
- as a lipid standard in mass spectroscopy for the identification of lipids in mitochondria and lipid droplets[4]
- in the egg yolk lipid extraction as an internal standard for mass spectroscopy analysis[5]
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash