341602G
Avanti
L-α-Phosphatidylcholine
40% (Soy), Avanti Polar Lipids
Synonyme(s) :
L-α-Phosphatidylcholine (Soy-40%)
268,83 $
About This Item
268,83 $
Produits recommandés
Nom du produit
Soy PC (40%), Avanti Research™ - A Croda Brand
Forme
granular
Conditionnement
pkg of 1 × 50 g (341602G-50g)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
phospholipids
lipid extracts
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available