Y0001950
Phosphatidylcholine from soya bean
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Phosphatidylcholine (Soy)
215,00 $
About This Item
215,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
phosphatidylcholine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
Clé InChI
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3