Principaux documents
61771
Sigma-Aldrich
L-α-phosphatidylcholine
from dried egg yolk, ≥50% (TLC)
Synonyme(s) :
1,2-diacyl-sn-glycéro-3-phosphocholine, 3-sn-phosphatidylcholine, L-α-lécithine, Asolectine, PC
25 G
290,00 $
100 G
834,00 $
290,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
290,00 $
100 G
834,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Beilstein:
5209585
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51321705
Nomenclature NACRES :
NA.25
290,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
egg yolk (dried)
Forme
solid
Concentration
≥50% (TLC)
Groupe fonctionnel
phospholipid
Type de lipide
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
Clé InChI
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
C'est un phospholipide structural important du cerveau, qui représente environ 15 % des lipides totaux et qui est principalement localisé dans la substance grise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Teresa Herrera et al.
Food chemistry, 270, 509-517 (2018-09-04)
Ethanol extracts (EE) from fenugreek and quinoa seeds with different total content of inhibitory compounds (TIC, total saponin plus phenolic) were prepared with and without concentration of TIC (CEE -concentrated EE-, and EE, respectively). Their inhibitory activity on pancreatic lipase
Susanna Raho et al.
Nature metabolism, 2(12), 1373-1381 (2020-11-25)
The oncogenic KRAS mutation has a critical role in the initiation of human pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) since it rewires glutamine metabolism to increase reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) production, balancing cellular redox homeostasis with macromolecular synthesis1,2. Mitochondrial glutamine-derived
Cristian Dima et al.
Food chemistry, 195, 39-48 (2015-11-18)
The encapsulation by spray drying method of coriander essential oil (CEO) in various materials (chitosan, alginate, chitosan/alginate, chitosan/inulin) was studied. The viscoelastic properties of the oil-in-water (O/W) emulsions and the characteristics of CEO-loaded microcapsules like morphology, moisture, wettability, solubility, flowability