Principaux documents
Z740620
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials petri dish
soda lime glass, autoclavable
24 EA
215,00 $
215,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
24 EA
215,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.43
215,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
soda-lime glass
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
autoclavable
lid
Conditionnement
pack of 24 ea
Capacité de la boîte
~100 mL
Type de liaison
non-treated surface
Description générale
Clear, soft flint glass Petri dishes.Bottom and top matched. Reusable soda lime glass, can be autoclaved.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC