Principaux documents
Z600172
Hellma® fluorescence cuvettes, standard cells, Macro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3,500 μL
1 EA
308,00 $
308,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
308,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121813
Nomenclature NACRES :
SB.32
308,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Matériaux
Suprasil® quartz
Description
4 polished windows
Fabricant/nom de marque
Hellma 101-QS
Hellma
Paramètres
200-2,500 nm spectral range
Technique(s)
photometry: suitable
H × l × P
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume de la chambre
3,500 μL
Longueur du trajet optique
10x10 mm
Méthode de détection
fluorometric
Description générale
with PTFE lid
Conditionnement
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informations légales
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Hello, What is the light transmission % specs on this cuvette?
    1 answer
    1. Please see the graphic below displaying the Transmission (%) across wavelengths. This product is comprised of High Performance Quartz Glass, which is represented by the solid blue line.
      Helpful?
  2. Is this Hellma art 101-10-40?
    1 answer
    1. Yes, this item is Hellma art 101-10-40.