P5606
Boîtes de Pétri, polystyrène
size 100 mm × 20 mm
Synonyme(s) :
petri dish, petri plate, petri plates
270,00 $
Disponible pour expédition le09 avril 2025Détails
About This Item
270,00 $
Disponible pour expédition le09 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
circles
polystyrene
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Caractéristiques
disposable
lid
Optically clear with consistently flat bottoms
Conditionnement
pack of 400 ea
Capacité de la boîte
~150 mL
Diam. de la boîte/de la coupelle
100 mm
Taille
100 mm × 20 mm
Type de liaison
non-treated surface
Catégories apparentées
Description générale
- Boîtes de Pétri standard optimisées pour l'automatisation
- Surface de visualisation transparente sur le couvercle et la base
- Boîtes de Pétri en polystyrène jetables (à usage unique) pour analyses microbiologiques classiques
- Fabriquées par moulage de polystyrène de qualité médicale vierge
- Translucides
- Radiostérilisées
- Stérilité garantie jusqu'à l'ouverture de la pochette
- Les nervures d'aération assurent la circulation d'air et limitent la condensation pendant l'incubation
- Le couvercle à jupe évasée et les arêtes carrées permettent de travailler facilement d'une seule main, en particulier avec des gants
Attention : Ces boîtes soient en polystyrène et non en verre. Leurs parois peuvent donc être plus minces. Cela entraîne une différence de diamètre extérieur d'environ 10 mm.